Przejdź do
209651
Selenium
powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
779,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-957-4
MDL number:
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
gray
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: selenium
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
particle size
−100 mesh
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
General description
Selenium powder is a fine, powdery substance made up of small particles of the element selenium, often produced by the reduction of selenium oxide. Selenium powder is grey or silvered-colored and may have a metallic sheen that may appear reddish in color. This product is passed through a 100-mesh sieve, indicating that the particles are small and have a diameter of around 150 micrometers or less, and ensuring the powder is fine and easy-to-handle.
Application
Se is used in the synthesis of CdSe, which is consequetively used to modulate the photoresponse of quantum dot solar cells by varying the size and shape of semiconductor nanostructures.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229865GF59784575209643
Selenium powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF59784575
Selenium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: selenium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
pellets
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selenium
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?