Merck
380768
Sigma-Aldrich
Potassium diphenylphosphide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Potassium diphenylphosphine, Diphenylphosphine potassium salt, KPPh2
Wybierz wielkość
100 ML
620,00 zł
800 ML
2527,00 zł
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
620,00 zł
800 ML
2527,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.28
Beilstein:
4164304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[K]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.K/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
Klucz InChI
FCLYZQXPJKJTDR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Synteza, reaktywność i struktura molekularna kompleksu fosfino-tetrametylocyklopentadienylu (eta5: eta1-C5Me4CH2PPh2)Re(CO)2.: W pracy zbadano syntezę i reaktywność nowego kompleksu fosfino, wykorzystując difenylofosforek potasu jako kluczowy odczynnik. Badania podkreślają strukturę molekularną i potencjalne zastosowania w chemii metaloorganicznej (Godoy et al., 2009).
  • Ulepszona i wydajna synteza chiralnych ligandów N,P poprzez cykliczne sulfamidany do asymetrycznej addycji butylolitu do benzaldehydu...: W artykule opisano ulepszoną metodę syntezy chiralnych N,P-ligandów z wykorzystaniem difenylofosforku potasu. Badania wykazały skuteczność tego związku w syntezie asymetrycznej, oferując potencjalny postęp w odkrywaniu i opracowywaniu leków (Rönnholm et al., 2007).
  • Chemia koordynacyjna kompleksów diseleno-fosfinianowych: rentgenowskie struktury pojedynczych kryształów [K(Se2PPh2)(THF)2]2 i [In(Se2PPh2)3].L (L = THF, PhMe)...: W artykule zbadano chemię koordynacyjną obejmującą kompleksy diseleno-fosfinianów, w których kluczową rolę odgrywa difenylofosforek potasu. Badanie dostarcza szczegółowych danych krystalografii rentgenowskiej, oferując wgląd w przyszłe badania w syntezie chemicznej i materiałoznawstwie (Davies et al., 2004).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 50, 799-799 (1994)
Organometallics, 13, 2928-2928 (1994)
Synlett, 509-509 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5832-5832 (1993)