Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł |
Informacje o tej pozycji
396,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
[H][Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
QQQSFSZALRVCSZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 95% |
| density 0.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.806 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.057 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 134-135 °C (lit.) | bp 73 °C/5 mmHg (lit.) | bp - | bp 213-215 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.377 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.444 (lit.) |
| functional group silyl | functional group silyl | functional group chloro, silyl | functional group silyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?