Merck
510270
Sigma-Aldrich
Indium(III) acetate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Indium triacetate
About This Item
Wzór liniowy:
In(C2H3O2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
core: indium
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
VBXWCGWXDOBUQZ-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Indium(III) acetate is a white crystalline water-soluble solid that decomposes to indium oxide upon heating. It is used as a catalyst in intermolecular and intramolecular acyl substitution reactions. It is also widely used as CVD precursor to prepare indium oxide thin oxide.
Zastosowanie
Indium(III) acetate can be used:
  • As a precursor to fabricate In2S3 thin films via chemical spray pyrolysis. These films are used as electron transport layers in highly efficient perovskite solar cells.
  • To prepare indium arsenide quantum dots which are infrared emitting nanomaterials used in optoelectronic and biomedical applications.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3