Przejdź do
414980
Sulfur
powder, 99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfur powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141912
EC Number:
231-722-6
MDL number:
eCl@ss:
38030101
Assay:
99.98% trace metals basis
Form:
powder
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
8.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
assay
99.98% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
450 °F
resistivity
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.)
density
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfur can be used as a precursor in the sulfurization of molybdenum (Mo) for the preparation of molybdenum disulfide. It can also be used in the formation of a polymeric electrolyte for lithium-sulfur batteries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
365761380313825
Sulfur PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36576
Sulfur
description
powder, 99.98% trace metals basis
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99.5-100.5%, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, puriss., precipitated
description
powder, ≥99.0%
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
99.98% trace metals basis
assay
-
assay
99.5-100.5%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 246 °C), 1 mmHg ( 183.8 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 246 °C), 1 mmHg ( 183.8 °C)
density
2.07 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
mp
119.0 °C (monoclinic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 112.8 °C (rhombic) (lit.)
mp
119.0 °C (monoclinic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 112.8 °C (rhombic) (lit.)
mp
117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.), 112.8 °C (rhombic) (lit.)
mp
119.0 °C (monoclinic) (lit.), 112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is a list of particle sizes for D50 and D90 available?
    1 answer
    1. The particle size distribution for this product has not been determined.
      Helpful?
  4. Provide a list of particle sizes D50 and D90.
    1 answer
    1. The particle size distribution is not determined for this product.