Przejdź do
252964
Diphenylphosphine
98%, liquid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
HPPh2, Ph2PH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
751,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2PH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
212-591-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742504
751,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diphenylphosphine, 98%
vapor pressure
2 mmHg ( 110 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
C1(PC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H11P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
GPAYUJZHTULNBE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Deprotonation of Ph2PH gives diphenylphosphide, used for synthesis of novel phosphine ligands, Wittig-Horner reagents, and phosphonium salts; source of phosphorus-centered radicals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
380768567728464872
description
98%
description
0.5 M in THF
description
98%
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.925 g/mL at 25 °C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review