Merck
343633
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
99%
Synonim(y):
4,4,4-Trifluoro-3-oxo-2′-butyronaphthone, 1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone, 2-(4,4,4-Trifluoroacetoacetyl)naphthalene
Wybierz wielkość
5 G
319,00 zł
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
319,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7COCH2COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.22
Beilstein:
1981085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
mp
70-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)13(19)8-12(18)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
Klucz InChI
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daewon Han et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-10)
Red emitting europium (III) complexes Eu(TFAAN)₃(P(Oct)₃)₃ (TFAAN = 2-(4,4,4-Trifluoroacetoacetyl)naphthalene, P(Oct)₃ = trioctylphosphine) chelated on carboxymethyl dextran coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles (CMD-SPIONs) was synthesized and the step wise synthetic process was reported. All the excitation spectra of distinctive photoluminesces were
Eliot Morrison et al.
Communications biology, 3(1), 368-368 (2020-07-12)
Palmitoylation is the reversible addition of palmitate to cysteine via a thioester linkage. The reversible nature of this modification makes it a prime candidate as a mechanism for regulating signal transduction in T-cell receptor signaling. Following stimulation of the T-cell
Longjun Wang et al.
Steroids, 89, 41-46 (2014-08-06)
An ultrasensitive and selective method is presented for the determination of diethylstilbestrol (DES) using time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA) based on double-codified gold nanoparticles (DC-AuNPs). In this system, the DC-AuNPs, that are gold nanoparticles (AuNPs) modified with anti-DES antibody and SH-dsDNA-biotin
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.