Merck
223301
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphine oxide
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
(Oct)3PO, TOPO®
Wybierz wielkość
5 G
129,00 zł
25 G
338,00 zł
100 G
1020,00 zł
500 G
3860,00 zł
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
129,00 zł
25 G
338,00 zł
100 G
1020,00 zł
500 G
3860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7]3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.63
Beilstein:
1796648
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Used to extract metals and hydrogen bonding organic compounds. For a review of industrial applications.[1]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TOPO is a registered trademark of Life Technologies
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent Extr. Ion Exch., 10, 879-879 (1992)
Chloé Grazon et al.
Nature communications, 11(1), 1276-1276 (2020-03-11)
Bacteria are an enormous and largely untapped reservoir of biosensing proteins. We describe an approach to identify and isolate bacterial allosteric transcription factors (aTFs) that recognize a target analyte and to develop these TFs into biosensor devices. Our approach utilizes
Alex Khammang et al.
Nature communications, 12(1), 438-438 (2021-01-21)
In terms of producing new advances in sustainable nanomaterials, cation exchange (CE) of post-processed colloidal nanocrystals (NCs) has opened new avenues towards producing non-toxic energy materials via simple chemical techniques. The main processes governing CE can be explained by considering
Andreas Spinnrock et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-22)
Nanoparticle gradient materials combine a concentration gradient of nanoparticles with a macroscopic matrix. This way, specific properties of nanoscale matter can be transferred to bulk materials. These materials have great potential for applications in optics, electronics, and sensors. However, it
Alasdair A M Brown et al.
Nanoscale, 11(25), 12370-12380 (2019-06-20)
We report the self-assembly of an extensive inter-ligand hydrogen-bonding network of octylphosphonates on the surface of cesium lead bromide nanocrystals (CsPbBr3 NCs). The post-synthetic addition of octylphosphonic acid to oleic acid/oleylamine-capped CsPbBr3 NCs promoted the attachment of octylphosphonate to the
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf