Merck
254061
Sigma-Aldrich
Europium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Europic nitrate hydrate, Europium trinitrate hydrate
Wybierz wielkość
1 G
230,00 zł
10 G
2910,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
230,00 zł
10 G
2910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Eu(NO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.98 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
[Eu+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Eu.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Klucz InChI
BBGDGFQCQRFYCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • A novel strategy for the synthesis of samarium/europium-metal organic frameworks: This study explores the utilization of Samarium and Europium nitrate hydrates in the development of metal-organic frameworks for luminescent sensing. These frameworks are employed for detecting substances like acetone, Cr3+, and Pb2+ in real samples, showcasing potential applications in environmental monitoring and safety (Syed, 2024).
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bhavesh D Kevadiya et al.
Theranostics, 8(1), 256-276 (2018-01-02)
Long-acting slow effective release antiretroviral therapy (LASER ART) was developed to improve patient regimen adherence, prevent new infections, and facilitate drug delivery to human immunodeficiency virus cell and tissue reservoirs. In an effort to facilitate LASER ART development, "multimodal imaging
Lifu Xiao et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 10(1), 22-29 (2018-02-17)
G-protein-coupled receptor 120 (GPR120), as a member of the rhodopsin family of G-protein-coupled receptors, has been shown to function as a sensor for dietary fat in the gustatory and digestive systems. Its specific role in the chemoreception of fatty acids
Vishnu Sravan Bollu et al.
Nanotoxicology, 10(4), 413-425 (2015-10-08)
Our group already demonstrated that europium hydroxide nanorods (EHNs) show none or mild toxicity in C57BL/6 mice even at high dose and exhibited excellent pro-angiogenic activity towards in vitro and in vivo models. In the present study, we evaluated the
Yujuan He et al.
Nanotechnology, 31(23), 235603-235603 (2020-02-14)
Yttrium orthovanadate (YVO4) has been widely used as a host material for low- and medium-power diode-pumped solid-state lasers due to its excellent thermal, mechanical, and optical properties. This work demonstrates the synthesis and site symmetry tunning of polycrystalline YVO4:Eu nanoparticles
Bhavesh D Kevadiya et al.
Acta biomaterialia, 49, 507-520 (2016-12-06)
The size, shape and chemical composition of europium (Eu A novel europium (Eu
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?