T27006
2-Thenoyltrifluoroacetone
99%
Synonim(y):
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione, TTA (extractant), TTB, TTFA
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
tw
96-98 °C/8 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)7(13)4-5(12)6-2-1-3-14-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup