Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 618,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
618,00 zł
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 1.0 M in THF | description 1.0 M in toluene | description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand |
| assay 98% | assay - | assay - | assay - |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 102-103 °C/13 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 0.834 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.878 g/mL | density 0.861 g/mL at 25 °C | density 0.853 g/mL |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?