Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
320,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
bp
224 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)9(15)6-8(14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 96% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 96% | assay 99% | assay 99% |
| solubility 95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility ethanol: soluble 10%, clear, colorless | solubility - | solubility 95% ethanol: 5%, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 38-40 °C (lit.) | mp 28-30 °C (lit.) | mp 19-21 °C (lit.) | mp 109-111 °C (lit.) |
| bp 224 °C (lit.) | bp 83-84 °C/14 mmHg (lit.) | bp 203 °C (lit.) | bp 147-148 °C/3 mmHg (lit.) |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?