Przejdź do
337773
Chlorodiisopropylphosphine
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
96%, liquid
Synonim(y):
Diisopropylphosphine chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.60
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorodiisopropylphosphine, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
CC(C)P(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14ClP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This intermediate enables synthesis of organophosphine ligands and phosphinites through direct reaction with alcohols and organometallic reagents. It reduces reliance on commercial ligands and enables tailored catalyst development. Click here for more information.
Application
Chlorodiisopropylphosphine can be used:
  • To synthesize p-styryldiisopropylphosphine by reacting with 4-chlorostyrene via Grignard reaction.
  • As a phosphination reagent in combination with [Cp2Zr(1-butene)(DMAP)] (Cp=cyclopentadienyl; DMAP= 4-(dimethylamino)pyridine)) for the zirconophosphination of alkynes to form zirconoalkenylphosphines.
  • A luminescent mixed-donor platinum POCN pincer complex via cyclometalation process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C39601346179901440
description
96%
description
96%
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
assay
96%
assay
96%
assay
-
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
bp
320 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?