Merck
332925
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
zanieczyszczenia
<3.5% H2SO4
tw
149 °C/22 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
Klucz InChI
RJWBTWIBUIGANW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chlorobenzenesulfonic acid is the major polar by-product formed during the chemical synthesis of 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorophenyl)ethane (DDT).
Zastosowanie
4-Chlorobenzenesulfonic acid was employed as anion dopants for the matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) of neutral oligosaccharides.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A W Wong et al.
Analytical chemistry, 72(7), 1419-1425 (2000-04-14)
Alkylsulfonates are examined as anion dopants for the matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) of neutral oligosaccharides. The anion dopants allow neutral oligosaccharides to be examined in the same mixture as acidic oligosaccharides. The alkylsulfonate dopants interact strongly with the oligosaccharide
Rafael Blasco et al.
Environmental microbiology, 10(6), 1591-1600 (2008-03-12)
Pseudomonas aeruginosa RW41 is the first bacterial strain, which could be isolated by virtue of its capability to mineralize 4-chlorobenzenesulfonic acid (4CBSA), the major polar by-product of the chemical synthesis of 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorophenyl)ethane (DDT). This capability makes the isolate a promising