Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-332-4
Beilstein/REAXYS Number:
1738565
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChI key
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 97% | description puriss. p.a., ≥99.5% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.481 (lit.) | refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index - |
| density 1.615 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.55 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 76-78 °C/10 mmHg (lit.) | bp 68-69 °C/50 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group nitrile, bromo | functional group bromo, nitrile | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?