Przejdź do
108669
4-Bromobenzenesulfonyl chloride
98%
Synonim(y):
p-Bromobenzenesulfonyl chloride, Brosyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
515,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-683-2
Beilstein/REAXYS Number:
743518
MDL number:
Assay:
98%
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromobenzenesulfonyl chloride was used as activating agent in the synthesis of oligodeoxyribo- and oligoribo- nucleotides in solution. It was used in the synthesis of 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
545716442844
description
98%
description
96%
description
97%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
153 °C/15 mmHg (lit.)
bp
90-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
mp
73-75 °C (lit.)
mp
30-33 °C
mp
49-52 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)