Przejdź do
82820
3-Pyridinesulfonic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
P3SA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
96,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-265-9
Beilstein/REAXYS Number:
120822
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder
96,75 zł
Cena katalogowa129,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
impurities
≤2% water
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI key
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Pyridinesulfonic acid can be used in the synthesis of reaction intermediates, such as silver 3-pyridinesulfonate and 3-pyridinesulfonyl chloride.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)