Kluczowe dokumenty
133698
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
Chlorek p-chlorobenzenosulfonylu
Wybierz wielkość
155,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
155,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?