Merck
205710
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, powder
Synonim(y):
Pd
Wybierz wielkość
10 G
695,00 zł
100 G
5150,00 zł
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
695,00 zł
100 G
5150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
5 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Palladium on alumina (Pd/Al2O3) (5 wt % loading, powder) is a widely utilized catalyst that can be prepared by wet impregnation of alumina pellets with palladium chloride.[1] It can also be prepared by flame spray pyrolysis (FSP) by utilizing the precursor solution of aluminum sec-butoxide and palladium acetylacetonate.[2]
Zastosowanie
Pd/Al2O3 can be used as a catalyst in the enantioselective hydrogenation reaction.[2] It can also be potentially used in the formation of an automotive catalytic converter to improve the air quality of urban environments.[3][4]
Inne uwagi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic activity of Pd/Al2O3 toward the combustion of methane
Gao D, et al.
Catalysis Communications, 9(15), 2583-2587 (2008)
Flame spray synthesis of Pd/Al2O3 catalysts and their behavior in enantioselective hydrogenation
Strobel R, et al.
J. Catal., 222(2), 307-314 (2004)
Aqueous bromate reduction by catalytic hydrogenation over Pd/Al2O3 catalysts
Chen H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 96(3-4), 307-313 (2010)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?