Merck
323314
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium thiocyanate
98%
Synonim(y):
Tetrabutylammonium rhodanide
Wybierz wielkość
10 G
341,00 zł
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
341,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(SCN)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.55
Beilstein:
3919896
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
120-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
[S-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNS/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RSHBFZCIFFBTEW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle L Ingalsbe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4984-4987 (2009-08-08)
Due to the increasing number of strains of drug-resistant bacteria, the development of new antibiotics has become increasingly important. The antibacterial properties of quaternary amines and their derivatives on both Gram-positive and Gram-negative bacteria are well known. However, an encompassing