Przejdź do
86864
Tetrabutylammonium cyanate
technical grade, crystals
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Tetrabutylammonium isocyanate, Tetrabutylammonium oxycyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCN)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
254-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5671059
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium cyanate, technical
grade
technical
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNO/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
PEFQHPVDKJBRFF-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst facilitates anion transfer between aqueous and organic phases for nucleophilic substitutions and alkylations. It eliminates phase-miscible organic solvents, significantly reducing solvent consumption. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18508686857426288
description
technical
description
96%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥98.0%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
form
crystals
form
-
form
crystals
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
grade
technical
grade
-
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)