Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
256,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
143 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥97.5%, FCC, FG | description natural, FG | description ≥97%, FG |
| assay 97% | assay ≥97.5% | assay - | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 400, 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 1.117 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.119 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.119 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.127 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 143 °C/50 mmHg (lit.) | bp 248 °C (lit.) | bp 248 °C (lit.) | bp 238 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.553 (lit.) | refractive index n20/D 1.573 (lit.) | refractive index n20/D 1.573 (lit.) | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?