Przejdź do
86884
Tetrabutylammonium nitrite
≥97.0% (NT), crystals
Synonim(y):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
247-749-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6285720
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium nitrite, ≥97.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
SMILES string
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Reagent for the synthesis of aliphatic nitrocompounds from bromides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
359173
description
≥97.0% (NT)
description
97%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥97.0% (NT)
assay
97%
form
crystals
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)