Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 998,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
Quality Segment
assay
96%
form
powder
impurities
<3% NaCl
functional group
amine
SMILES string
[Na]N(C#N)C#N
InChI
1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1
InChI key
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nickel diacetylpyridine dioximate pentanuclear, octanuclear and decanuclear cluster complexes
- Decanuclear manganese(II/III) oxo azide diolate clusters as supertetrahedral building-blocks to design extended magnetic networks
- Ruthenium bipyridine complexes entrapped in iron and manganese dicyanamide two-dimensional anionic sheet-like coordination polymeric networks exhibiting dual emission photoluminescence
- Lead dicyanamide-bridged nitronyl nitroxide radical polymeric complex
- Antiferromagnetically coupled hexanuclear copper(II) Schiff base complexes with dicyanamido bridges
- CuII2L based polymeric ladders using dicyanamide bridges
- Luminous hexacoordinated coordination polymers of cadmium(II), containing dicyanamide bridges
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description Arxada quality, ≥97.0 % (w/w) (T) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥98.5% (HPLC) |
| assay 96% | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form liquid |
| impurities <3% NaCl | impurities ≤3.0 % (w/w) NaCl (AT), ≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer) | impurities ≤0.2% water | impurities ≤1.0% water |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dicyanamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?