Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 929,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł 2137,50 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
crystals
mp
62-63 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
O.O.O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
InChI key
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Preparation of deprotecting agents in preparation of cellulose derivatives
Synthesis of lipophilic peptides for DNA transfections in vivo
Dehydrobromination reactions
- For the dehydrobromination of vinyl bromides to terminal acetylenes.
- In the conversion of 1,1-dibromo-1-alkenes to terminal alkynes via Corey–Fuchs reaction.
- In Hiyama cross-coupling reaction of aryl and heteroaryl chlorides with aryltrialkoxysilanes in the presence of a palladium catalyst.
It can be used to catalyze ethynylation of quinolines and isoquinolines using calcium carbide in aqueous N,N-dimethylacetamide.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (NT) | description technical, ≥90% (T) | description ≥99.0% (T) | description ≥99.0% (AT) |
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥90% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form crystals | form crystals or chunks | form crystals |
| mp 62-63 °C (lit.) | mp 62-63 °C (lit.) | mp 27-30 °C (lit.) | mp 141-143 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?