Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł 353,25 zł |
Informacje o tej pozycji
353,25 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: silver
solubility
H2O: insoluble(lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[Ag]SC#N
InChI
1S/CHNS.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
RHUVFRWZKMEWNS-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description ≥99.99% trace metals basis | description powder, 98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99% | assay 98% | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 98% |
| solubility H2O: insoluble(lit.) | solubility H2O: insoluble(lit.) | solubility H2O: insoluble(lit.) | solubility aqueous acid: slightly soluble(lit.), H2O: insoluble(lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: silver | reaction suitability core: bismuth | reaction suitability core: bismuth, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cadmium, reagent type: catalyst |
| application(s) PEM fuel cells | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?