Merck
901991
Sigma-Aldrich
Dde biotin picolyl azide
Synonim(y):
N-[6-(Azidomethyl)-3-pyridinyl]-5-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-25-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-21-oxo-8,11,14,17-tetraoxa-4,20-diazapentacosanamide
Wybierz wielkość
10 MG
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H57N9O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S1[C@@H]([C@@H]4NC(=O)N[C@@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C3C(=O)CC(CC3=O)(C)C)NCCC(=O)Nc2cnc(cc2)CN=[N+]=[N-]
Klucz InChI
CYXSXYDLWXHYSI-JKMQWNNCSA-N
Zastosowanie
Azydek pikolilu biotyny Dde jest unikalną, reagującą z alkinami, rozszczepialną sondą biotynową, która umożliwia uwalnianie wychwyconych biomolekuł ze streptawidyny w łagodnych warunkach. Odczynnik ten zawiera cząsteczkę biotyny połączoną z cząsteczką azydku pikolilu poprzez ramię dystansowe zawierające rozszczepialną hydrazyną cząsteczkę Dde. Wychwycone biomolekuły mogą być skutecznie uwalniane, typowo >90% z 2% hydrazyną w środowisku wodnym.
Azydek pikolilowy biotyny Dde zawiera motyw chelatujący miedź, który znacznie przyspiesza katalizowaną Cu(I) reakcję cykloaddycji azydkowo-alkilowej (CuAAC) w warunkach istotnych dla znakowania biomolekularnego. Odkrycie azydków z wewnętrznym motywem Cu(I)-chelatującym znacznie zwiększa użyteczność reakcji CuAAC w różnych zastosowaniach. Niektóre przykłady to monitorowanie dynamicznej biosyntezy glikanów w żywych organizmach; czułe wykrywanie metabolicznie znakowanych białek, DNA i RNA; oraz wiele innych zastosowań, w których pożądane jest przyspieszenie tempa i zmniejszenie toksyczności komórek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)