Przejdź do
296937
Di-tert-butylchlorosilane
97%
Synonim(y):
Chloro-di-tert-butylsilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2SiHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.77
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2203045
Assay:
97%
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI key
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
545236473464361941
description
97%
description
97%
description
50 wt. % in toluene
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
≥99%
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
bp
113 °C
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C, 0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)