Przejdź do
369306
3-Nitrophthalic acid
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H3-1,2-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2054269
MDL number:
Assay:
95%
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrophthalic acid is a degradation product of isoxaben herbicide.[1]It acts as ligand and forms rare-earth complexes with La, Nd, Eu, Tb, Er and Y.[2] Preparation of 3-nitrophthalic acid has been reported.
Application
3-Nitrophthalic acid may be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137820274755117714
assay
95%
assay
99%
assay
92%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
159-161 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrophthalic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)