Kluczowe dokumenty
309346
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
97%
Wybierz wielkość
129,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
129,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]18/D +22°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-110 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2;/h7H,3-6,10H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Oligo( γ-etylo-L-glutaminianu) poprzez oligomeryzację katalizowaną przez papainę.[1]
- Związki dendrytyczne na bazie kwasuL-glutaminowego.[2]
- Poli(α-peptydu) poprzez polimeryzację i kopolimeryzację w obecności katalizatorów proteazowych.[3]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)