Przejdź do
C11049
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
97%
Synonim(y):
Methyl succinyl chloride, 3-(Carbomethoxy)propionyl chloride, Methyl 3-(chloroformyl)propionate, Succinic acid monomethylester chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
146,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-077-0
Beilstein/REAXYS Number:
970397
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
146,25 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, ester
SMILES string
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
InChI key
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
190705671673672106
description
97%
description
94%
description
≥95%
description
≥97%
assay
97%
assay
94%
assay
≥95.0% (GC), ≥95%, 95.0-105.0% (AT)
assay
≥97%, ≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
bp
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)