Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł 982,50 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (anhydrous basis material, AT)
optical activity
[α]20/D +26.0±1°, c = 5% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurities
~2% water
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
MFUPLHQOVIUESQ-JEDNCBNOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (anhydrous basis material, AT) | description 99% | description 98% | description 99% |
| assay ≥99.0% (anhydrous basis material, AT) | assay 99% | assay 98% | assay 99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| impurities ~2% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| optical activity [α]20/D +26.0±1°, c = 5% in H2O | optical activity - | optical activity [α]22/D +13°, c = 2 in H2O | optical activity [α]23/D +5.2°, c = 2 in 5 M HCl |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?