Merck
164283
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
≥98%
Synonim(y):
Methyl triflate
Wybierz wielkość
10 G
356,00 zł
50 G
1270,00 zł
250 G
2373,00 zł
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
356,00 zł
50 G
1270,00 zł
250 G
2373,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.10
Beilstein:
774772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
gęstość
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Klucz InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl trifluoromethanesulfonate is a strong methylating reagent,[1] commonly used for the pre-methylation of polysaccharides under mild basic conditions.[2]
Zastosowanie
Methyl trifluoromethanesulfonate can be used as a methylation reagent:
  • In the determination of polysulfides, zerovalent sulfur in sulfide-rich water wells,[3] and polysulfide species in electrolyte of a lithium–sulfur battery[4] using chromatography-based techniques.
  • In reactions with potassium enolates.[5]
  • For the conversion of amines to methyl ammonium triflates.[6][7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ring Expansions of 2-Alkenylazetidinium Salts-a New Route to Pyrrolidines and Azepanes
Couty F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(18), 4214-4223 (2006)
Quantitative and Qualitative Determination of Polysulfide Species in the Electrolyte of a Lithium?Sulfur Battery using HPLC ESI/MS with One?Step Derivatization
Zheng D, et al.
Advanced Energy Materials, 5(16) (2015)
Purification of Laboratory Chemicals, 6 (2009)
Analytical Methods in Wood Chemistry, Pulping, and Papermaking (1998)
Oliver Schuster et al.
Inorganic chemistry, 45(20), 7997-7999 (2006-09-27)
Two cationic carbene complexes with no heteroatom in the ring containing the carbene carbon, trans-bromo(2-methyl-2,6-dihydroisoquinolin-6-ylidene)bis(triphenylphosphine)palladium(II) triflate (3) and trans-chloro(1,2-dimethyl-1,7-dihydroquinolin-7-ylidene)bis(triphenylphosphine)palladium(II) triflate (4), were synthesized by oxidative substitution of Pd(PPh3)4 with N-methylated 6-bromoisoquinolinium and 7-chloro-2-methylquinolinium cations, respectively. Compound 3 was also prepared
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf