Kluczowe dokumenty
49510
L-Glutamic acid γ-benzyl ester
≥99.0% (T)
Synonim(y):
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Wybierz wielkość
179,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
179,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (T)
aktywność optyczna
[α]20/D +19±2°, c = 1% in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-182 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of bioreducible block copolymers based on poly(ethylene glycol) and poly(γ-benzyl L-glutamate) for Intracellular drug delivery.[3]
- Synthesis of biodegradable poly(L-glutamic acid)-b-polylactide for magnetic resonance imaging (MRI)-visible drug delivery system.[4]
- Synthesis of pH and temperature-responsive diblock copolymers based on poly(L-glutamic acid).[5]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?