Merck
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
Synonim(y):
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Wybierz wielkość
25 G
552,00 zł
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
552,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
1725252
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)