Kluczowe dokumenty
142433
Phenylglyoxal hydrate
97%
Synonim(y):
2,2-Dihydroxyacetophenone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
bp
142 °C/125 mmHg (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
grupa funkcyjna
aldehyde
ketone
phenyl
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
Klucz InChI
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- to modify pig muscle carbonic anhydraseIII
- as specific reagent for arginine groups
- to prepare pyrrolinone and furan derivatives
- as chemiluminescent reagent for the determination of purines
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)