Przejdź do
128465
Glyoxal solution
40 wt. % in H₂O, solution
Synonim(y):
Ethanedial, Oxalaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
138,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
171,00 zł
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
349,00 zł
3 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
746,00 zł
22 kg
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zSchnelldorf Distribution
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHCCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732463
Form:
liquid
138,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glyoxal solution, 40 wt. % in H2O
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.4087
solubility
water: soluble(lit.)
density
1.265 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
InChI key
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is 40wt.% solution of glyoxal in water. Glyoxal is a linear aliphatic dialdehyde containing two aldehyde groups. It participates in the synthesis of glyoxylic acid. It is highly reactive in nature. It can be prepared by oxidizing ethanol or acetaldehyde with nitric acid. It is widely employed in textile and paper industry.
Application
Glyoxal solution has been used as a crosslinking agent during the synthesis of DNA-containing nanoparticles in a study. It has been used as derivatizing reagent, in the precolumn fluorescence derivatization of N-terminal tryptophan containing peptides which can be separated via high performance liquid chromatography. It may also be used in the synthesis of glyoxal bis(4-phenyl-3-thiosemicarbazones)solution, which can be used in the spectrophotometric determination of palladium in catalysts.
Other Notes
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
Disclaimer
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50649
description
40 wt. % in H2O
description
BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M), Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
refractive index
n20/D 1.4087
refractive index
n20/D 1.409
density
1.265 g/mL at 25 °C
density
-
form
liquid
form
liquid
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
~40% in H2O (~8.8 M)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyoxal solution
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-22-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the storage conditions of the 100G package size supplied in a single 125 mL bottle?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. Note that any precipitates that may appear upon long term storage may be dissolved by warming the material to 50-60 °C.
      Helpful?
  4. Would the Glyoxal in this solution be stable if added to an Ethanol water mixture (50-75%) and stored for a prolonged period of time?
    1 answer
    1. Stability/shelf life information for Product 128465 dissolved in ethanol is unavailable.
      Helpful?
  5. Hello, for the Glyoxal solution 40% (128465) it is described "This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water..." What does it mean? If glyoxal solution is 40% the molar ratio glyoxal:water should be 1:5. Best regards Maja
    1 answer
    1. Product 128465 concentration is ~40% wt % in H2O which is 40 g of solid divided by 100 g of water and ~8.8 M (Moles/L). Please be mindful that the moles represent a different unit of measurement than weight percent and molarity and their ratios will vary as moles do not represent the concentration of the solution. A mole is defined as the amount of a substance that contains exactly 6.0221023 elementary entities of the given substance. 2 moles of water molecules are needed to stabilize 3 moles of glyoxal molecules as pure glyoxal is not commonly encountered since solid glyoxal around room temperature is a yellow liquid that gives off a green vapor. Commercially, it is usually handled as a 40% aqueous solution (density near 1.24 g/mL).
      Helpful?
  6. Hello, Is there a straightforward way to get this solution of glyoxal into the gas phase so that it can be introduced into an atmospheric simulation chamber for the purpose of testing developmental gas sensing systems? Kind regards, Eibhlín
    1 answer
    1. Information regarding the vapor pressure of the glyoxal cannot be provided. The conditions required for volatilization are unknown. It may be possible to begin by making an aerosol, using a bottle-type sprayer, see Product Z126306-1SET for example:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z126306
      To further discuss, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our Technical Service team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  7. Hi! We want to buy 100g, but we were wondering if all the volume comes togheter in a big vial, or is it individual vials? thanks!
    1 answer
    1. The 100G package size is supplied in a single 125 mL bottle.