Merck
442593
Sigma-Aldrich
Tris(pentafluorophenyl)borane
greener alternative
95%
Synonim(y):
Perfluorotriphenylboron
Wybierz wielkość
1 G
1750,00 zł
5 G
2680,00 zł
100 G
24 260,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1750,00 zł
5 G
2680,00 zł
100 G
24 260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6F5)3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
126-131 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(B(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18BF15/c20-4-1(5(21)11(27)16(32)10(4)26)19(2-6(22)12(28)17(33)13(29)7(2)23)3-8(24)14(30)18(34)15(31)9(3)25
Klucz InChI
OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
B(C6F5)3 is a Lewis acid, stronger than the inorganic parent molecule BF3. In contrast to the prominent Lewis acids, the pentafluorides of the heavier elements of group 15, B(C6F5)3 has no oxidizing properties. B(C6F5)3 forms adducts with neutral and weaker Lewis bases. B(C6F5)3 has the capability to easily accept anionic ligands bonded to metals.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
A versatile reagent widely used in the preparation of d0 arene[1] and other organometallic complexes[2][3] useful as polymerization catalysts.
Used with tri-tert-butylphosphine (570958) to study the heterolytic cleavage of dihydrogen at room temperature and one atmosphere pressure.[4]
Cechy i korzyści
A versatile reagent widely used in the preparation of d0 arene and other organometallic complexes useful as polymerization catalysts.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Berthold Wegner et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(17), 2001322-2001322 (2020-10-01)
Molecular doping allows enhancement and precise control of electrical properties of organic semiconductors, and is thus of central technological relevance for organic (opto-) electronics. Beyond single-component molecular electron acceptors and donors, organic salts have recently emerged as a promising class
Journal of the American Chemical Society, 118, 10008-10008 (1996)
Dan Voicu et al.
ChemSusChem, 8(24), 4202-4208 (2015-11-27)
Separation of gaseous olefins and paraffins is one of the most important separation processes in the industry. Development of new cost-effective technologies aims at reducing the high energy consumption during the separation process. Here, we took advantage of the reaction
Organometallics, 15, 3600-3600 (1996)
Facile heterolytic cleavage of dihydrogen by phosphines and boranes.
Gregory C Welch et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(7), 1880-1881 (2007-01-31)
Produkty
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf