Merck
303135
Sigma-Aldrich
Triton N-101, reduced
Synonim(y):
Polyoxyethylene branched nonylcyclohexyl ether
Wybierz wielkość
5 G
422,00 zł
25 G
1334,50 zł
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
422,00 zł
25 G
1334,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H68O10.5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
ciąg SMILES
CC(C)(C)CCC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO.CC(C)(C)CCC(C)(C)C2CCC(CC2)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C35H70O11.C33H66O10/c1-34(2,3)10-11-35(4,5)32-6-8-33(9-7-32)46-31-30-45-29-28-44-27-26-43-25-24-42-23-22-41-21-20-40-19-18-39-17-16-38-15-14-37-13-12-36;1-32(2,3)10-11-33(4,5)30-6-8-31(9-7-30)43-29-28-42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34/h32-33,36H,6-31H2,1-5H3;30-31,34H,6-29H2,1-5H3
Klucz InChI
FLXVMMNBMSGKSP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triton N-101, reduced has been used:
  • as a non-ionic detergent in phosphate buffer to measure total cytochrome P450 in the biological sample[1]
  • as a component of sucrose solution for the isolation of nuclei from Xenopus embryos[2]
  • as a non-ionic surfactant to study its effects on phenanthrene biodegradation[3]
Informacje prawne
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and Physicochemical Properties of Yttrium Oxide Doped with Neodymium and Lanthanum
Kruk A, et al.
Journal of Electronic Materials, 43(9) (2014)
S Y Yuan et al.
Chemosphere, 41(9), 1463-1468 (2000-11-01)
We investigated the potential biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by an aerobic mixed culture utilizing phenanthrene as its carbon source. Following a 3-5 h post-treatment lag phase, complete degradation of 5 mg/l phenanthrene occurred within 28 h (optimal conditions
Jin Sun Cho et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2019(4) (2018-08-23)
Transcriptional regulatory elements are typically found in relatively nucleosome-free genomic regions, often referred to as "open chromatin." Deoxyribonuclease I (DNase I) can digest nucleosome-depleted DNA (presumably bound by transcription factors), but DNA in nucleosomes or higher-order chromatin fibers is less
F Peter Guengerich et al.
Nature protocols, 4(9), 1245-1251 (2009-08-08)
Cytochrome P450 (P450) enzymes are important in the metabolism of steroids, vitamins, carcinogens, drugs and other compounds. Two of the commonly used assays in this field are the measurements of total P450 and NADPH-P450 reductase in biological preparations. A detailed
Influence of yttrium oxide on the phase formation and sintering of ceramics based on the MgAl2O4 spinel
Belousova OL, et al.
Glass Phys. Chem., 34(4), 474-479 (2008)