Przejdź do
X305
Triton X-305 solution
70% in H2O
Synonim(y):
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether, Polyethylene glycol p-octylphenol ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
~1526.0 g/mol
concentration
70% in H2O
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable, hybridization: suitable, immunohistochemistry: suitable, protein purification: suitable
CMC
0.65 mM
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
17.3
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-305 is a non-ionic surfactant. This octylphenol ethoxylate has higher number of ethylene oxide units, increased cmc (Critical micelle concentration) and hydrophile/lipophile balance when compared to Triton X-100. Triton X-305 is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants and chemically stable in most acidic and alkaline solutions.
Application
Triton X-305 has been used:
  • In the treatment of cells for immunocytochemistry[1]
  • Along with peroxotungstic acid in the preparation of tungsten trioxide films by sol-gel method
  • In the dispersion polymerization of styrene with activated poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) for the synthesis of lanthanide-encoded polystyrene particles
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X451477502O0100900
USP
USP
1477502
Octoxynol 9
vibrant-m
O0100900
Octoxinol 10
technique(s)
blocking: suitable, hybridization: suitable, protein purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
CMC
0.65 mM
CMC
-
CMC
-
CMC
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mol wt
~1526.0 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
HLB
17.3
HLB
-
HLB
-
HLB
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Confirm exact Quantity in ML of X305-1GA
    1 answer
    1. One gallon (1GA) is equivalent to about 3785.41 milliters.