Kluczowe dokumenty
300756
2,3-Dimethylhydroquinone
97%
Synonim(y):
1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyl-1,4-benzenediol
Wybierz wielkość
368,50 zł
Cena katalogowa737,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
368,50 zł
Cena katalogowa737,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
223-225 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(O)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4,9-10H,1-2H3
Klucz InChI
BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?