141135
2,3-Dicyanohydroquinone
98%
Synonim(y):
2,3-Dicyano-1,4-hydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile, DCH
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
>230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)c(C#N)c1C#N
InChI
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-6(4-10)8(12)2-1-7(5)11/h1-2,11-12H
Klucz InChI
MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3