Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-056-2
Beilstein/REAXYS Number:
471387
MDL number:
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
66-67 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl-p-benzoquinone (MBQ) can be used as a coating that forms an interface between the electrode and lithium (Li) electrolyte for the fabrication of redox flow batteries. It can be reduced during positive electrospray ionization mass spectroscopy (ESI MS) and can be potentially used during corona discharge.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay ≥99.0 % (HPLC) | assay 98% | assay 97% |
| mp 66-67 °C (lit.) | mp 66-67 °C (lit.) | mp −1 °C (lit.) | mp 103-108 °C (lit.) |
| form solid | form - | form liquid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
lab-grade p-Toluquinone for research | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-p-benzoquinone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?