Merck
112976
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
99%
Synonim(y):
1,4-dihydroksy-2,5-di-tert-butylobenzen, 2,5-bis(1,1-dimetyloetylo)-1,4-benzenodiol, 2,5-di-tert-butylo-1,4-benzenodiol, 2,5-di-tert-butylo-1,4-benzohydrochinon, 2,5-di-tert-butylo-1,4-dihydroksybenzen, 2,5-di-tert-butylochinol, 2,5-dihydroksy-1,4-di-tert-butylobenzen, 2,5-ditert-butylobenzen-1,4-diol, 3,6-di-tert-butylohydrochinon
Wybierz wielkość
25 G
116,00 zł
1 KG
687,00 zł
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
116,00 zł
1 KG
687,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H2-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
Beilstein:
2049542
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
790 °F
mp
216-218 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(O)c(cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3
Klucz InChI
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Di-tert-butylhydroquinone is the oxidation substrate used to measure the catalytic activity of the copper(II) enzyme-like catalysts[1].
Działania biochem./fizjol.
2,5-Di-tert-butylhydroquinone specifically inhibits the sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+ uptake in the rat ventricle[2].
Blocks calcium-dependent insulin signaling in human beta cells
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Salvatore Nesci et al.
Biochimie, 140, 73-81 (2017-06-28)
The mitochondrial F-ATPase can be activated either by the classical cofactor Mg
A A Kabbara et al.
The American journal of physiology, 272(2 Pt 2), H1001-H1010 (1997-02-01)
The effects of 2,5-di-tert-butylhydroquinone (TBQ) on cardiac muscle contractility were investigated using cardiac preparations from the right ventricle of the rat. In saponin-skinned preparations, TBQ (50 and 100 microM) did not significantly affect the maximal isometric Ca2+-activated force or the
N Subramanian et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 165-174 (2011-09-10)
The purpose of finding conformer among six different possible conformers of 2,5-di-tert-butyl-hydroquinone (DTBHQ), its equilibrium geometry and harmonic wavenumbers were calculated by the B3LYP/6-31G(d,p) method. The infrared and Raman spectra of DTBHQ were recorded in the region 400-4000 cm(-1) and
Elizabeth Hughes et al.
Endocrinology, 147(3), 1396-1407 (2005-12-13)
The exocytosis of insulin-containing granules from pancreatic beta-cells is tightly regulated by changes in cytosolic Ca2+ concentration ([Ca2+]i). We investigated the role of the sarcoendoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) pump, Na+/Ca2+ exchanger, and plasma membrane Ca2+-ATPase pump in the Ca2+ dynamics
Pedro C Redondo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1783(6), 1163-1176 (2008-01-15)
Endogenously expressed human canonical transient receptor potential 1 (hTRPC1) and human canonical transient receptor potential 6 (hTRPC6) have been shown to play a role in store-operated Ca2+ entry (SOCE) in human platelets, where two mechanisms for SOCE, regulated by the