Kluczowe dokumenty
W346500
cis-6-Nonen-1-ol
≥95%, FG
Synonim(y):
(Z)-6-Nonen-1-ol
Wybierz wielkość
226,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
226,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
115 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; melon; waxy
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-6-nonen-1-ol, CAS Registry Number 35854-86-5.: This safety assessment evaluates the use of cis-6-nonen-1-ol in fragrances, ensuring its safety for consumer use. The study underscores the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2017).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?