Przejdź do
39579
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone
≥98.0%
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-Dimethyl-p-quinone, 2,5-Dimethylbenzoquinone, 2,5-Xyloquinone, 3,6-Dimethyl-p-benzoquinone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
483,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-283-6
Beilstein/REAXYS Number:
2041348
MDL number:
Assay:
≥98.0%
483,00 zł
Cena katalogowa644,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0%
mp
123-125 °C
solubility
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
functional group
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone is a quinone derivative. Its reaction with jack bean urease in phosphate buffer, pH 7.8 has been studied.[1] It is present as one of the component of defensive secretion of opilionid Acanthopachylus aculeatus.[2] It has been investigated as inhibitor of jack bean urease in 50mM phosphate buffer, pH 7.0.[3]
Application
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone may be used in a key step involved in the total synthesis of (−)-cyathin A3.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
429074428566343382
assay
≥98.0%
assay
98%
assay
97%
assay
95%
solubility
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
solubility
-
solubility
DMSO: soluble(lit.)
solubility
-
mp
123-125 °C
mp
54-58 °C (lit.)
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
mp
-
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
ether, ketone
functional group
chloro, ketone
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)