Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-484-7
MDL number:
Assay:
97%
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble(lit.)
functional group
ether, ketone
SMILES string
COC1=CC(=O)C=C(OC)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone (DBQ, 2,6-DMBQ, DMOBQ) is a 1,4-benzoquinone derivative. It is a wood allergen, has been reported to cause various skin and mucosal symptoms on exposure to wood dusts. It is formed as a product due to the activity of bacterial Azospirillum lipoferum laccase on phenolic compounds of the syringic type. DBQ is one of the components isolated from the rhizome of Gynura japonica with a potential to show anti-platelet aggregation activity in vitro. It is an anticancer agent, whose kinetics of cyclic redox transformation induced by ascorbate (AscH-) has been studied using the Clark electrode and ESR techniques. Its electrochemical reduction in acetonitrile has been studied.
Application
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone may be used in the synthesis of 2-aryl-3,5-dimethoxy-1,4-benzoquinone derivatives.
Known haustorial inducing factor.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?