Merck
T76503
Sigma-Aldrich
Trimethylhydroquinone
97%
Synonim(y):
1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,6-Dihydroxypseudocumene
Wybierz wielkość
100 G
213,00 zł
500 G
548,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
213,00 zł
500 G
548,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Beilstein:
1909183
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
169-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O
InChI
1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3
Klucz InChI
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trimethylhydroquinone is a key precursor for the synthesis of tocopherols (vitamin E) and (±)-madindolines.[1][2][3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
375.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
191 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective Palladium-Catalyzed Total Synthesis of Vitamin E by Employing a Domino Wacker-Heck Reaction.
Tietze, Lutz F et al.
Chemistry?A European Journal , 12(34), 8770-8776 (2006)
Synthesis of (?)-madindolines and chemical models. Studies of chemical reactivity.
McComas, Casey C et al.
Organic Letters, 4(14), 2337-2340 (2002)
Vitaly A Roginsky et al.
Aging, 1(5), 481-489 (2010-03-03)
The chain-breaking antioxidant activities of reduced form of novel type of geroprotectors, mitochondria-targeted quinones (QH(2)) have quantitatively been measured for the first time. To this end, the chain peroxidation of methyl linoleate (ML) in Triton micelles was used as a
U Burner et al.
Redox report : communications in free radical research, 5(4), 185-190 (2000-09-20)
Myeloperoxidase is very susceptible to reducing radicals because the reduction potential of the ferric/ferrous redox couple is much higher compared with other peroxidases. Semiquinone radicals are known to reduce heme proteins. Therefore, the kinetics and spectra of the reactions of
P R Rich
Biochimica et biophysica acta, 722(2), 271-280 (1983-02-17)
(1) A kinetic analysis of electron donation into and through the cytochrome b-c1 complex isolated from bovine heart mitochondria has been undertaken, using trimethoquinol as the donor. (2) Rate constants of two routes of redox equilibration with quinols have been