Merck
W342106
Sigma-Aldrich
4-Oxoisophorone
≥98%, FG
Synonim(y):
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, 4-Oxoisophorone, Ketoisophorone
Wybierz wielkość
W342106-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
485,00 zł
1 KG
2130,00 zł
5 KG
9010,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W342106-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
485,00 zł
1 KG
2130,00 zł
5 KG
9010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer FEMA:
3421
Beilstein:
2207030
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11200
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.109
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; woody; sweet
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
Klucz InChI
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Oxoisophorone is a flavor compound found in tobacco[1] and saffron.[2]
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Characterization of Evodia rutaecarpa (Juss) Benth honey: volatile profile, odor-active compounds and odor properties.</strong> This study investigates the unique aroma compounds in Evodia rutaecarpa honey, identifying 4-Oxoisophorone as a key component influencing its sensory characteristics, crucial for developing enhanced food products with distinct flavors (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>Enantioselective Total Synthesis of (R,R)-Blumenol B and d(9)-(R,R)-Blumenol B.</strong> Describes the synthesis of biologically active compounds using 4-Oxoisophorone as a precursor, demonstrating its versatility in chemical synthesis and potential applications in developing pharmaceutical agents (Tan et al., 2022).</li>
<li><strong>The mystery of the butterfly bush Buddleja davidii: How are the butterflies attracted </strong> Explores the chemical attractants of Buddleja davidii, with 4-Oxoisophorone identified as a significant attractant, which could have implications for enhancing biodiversity and garden ecology (Lehner et al., 2022).</li>
</ul>
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study on the flavor change of tobacco powder during enzymatic hydrolysis and Maillard reaction
Wen DM, et al.
Science and Technology of Food Industry, 12, 038-038 (2012)
Worldwide market screening of saffron volatile composition.
Maggi L, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 89(11), 1950-1954 (2009)
Mohamed-Elamir F Hegazy et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(5-6), 403-408 (2008-08-02)
Stereospecific olefin (C=C) and carbonyl (C=O) reduction of the readily available prochiral compound ketoisophorone (2,2,6-trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione) (1) by Marchantia polymorpha and Nicotiana tabacum cell suspension cultures produce the chiral products (6R)-levodione (2), (4R,5S)-4-hydroxy-3,3,5-trimethylcyclohexanone (3), and (4R,6R)-actinol (4) as well as the
Stefano Raimondi et al.
Journal of biotechnology, 156(4), 279-285 (2011-09-22)
Old yellow enzymes (OYEs, EC 1.6.99.1) are flavin-dependent oxidoreductases that catalyze the stereoselective trans-hydrogenation of the double bond, representing a promising alternative to metal-based catalysis. Bioconversion of ketoisophorone (KIP) by 28 non-conventional yeasts belonging to 16 different species was investigated.
Matthias Lechtenberg et al.
Planta medica, 74(7), 764-772 (2008-05-23)
Extracts from saffron, the dried stigmata from Crocus sativus L., are being used more and more in preclinical and clinical trials for the treatment of cancer and depression. Because of the known quality problems of saffron, HPLC methods on RP(18)