Merck
282774
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetylacetonate
97%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione rhodium(III) derivative, Rh(acac)3
Wybierz wielkość
250 MG
822,00 zł
1 G
2480,00 zł
5 G
11 560,00 zł
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
822,00 zł
1 G
2480,00 zł
5 G
11 560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
263-264 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(/C)O[Rh](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Rh/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3+;
Klucz InChI
DGOINFUDFBWCMX-MUCWUPSWSA-K
Opis ogólny
Rhodium(III) acetylacetonate is a yellowcrystalline compound composed of rhodium atoms coordinated with three acetylacetonate ligands. It iswidely used in the field of catalysis, organic electronics and to prepare Rhcomplexes. It is soluble inorganic solvents.[1]
Zastosowanie
Rhodium(III) acetylacetonate can be used:
  • As a precursor to synthesize Rh nanocrystals with catalytic activities.
  • As an efficient catalyst for the α-alkylation of ketones, β-alkylation of secondary alcohols, and the alkylation of amines with primary alcohols.
  • To prepare highly phosphorescent complexes for organic light-emitting devices.
  • To synthesize the Rh2P NCs supported on carbon (Rh2P/C) by a one-step solvothermal method via a direct reaction between Rh(acac)3 and tri-n-octylphosphine (TOP). The resultant electrocatalyst exhibited remarkable performance for both the hydrogen evolution reaction and the oxygen evolution reaction, surpassing the capabilities of Rh/C and Pt/C catalysts for water splitting .
  • To prepare Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for the oxidation of formic acid.
  • To synthesize Pt–Rh NWs as highly efficient electrocatalysts toward ethanol oxidation reaction (EOR) for Direct ethanol fuel cells. The electrocatalyst demonstrated improved catalytic activities, primarily attributed to the presence of Rh, which enhances its ability to resist poisoning.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetically Controlled Synthesis of Rhodium Nanocrystals with Different Shapes and a Comparison Study of Their Thermal and Catalytic Properties
Ming Zhao, et al.},
Journal of the American Chemical Society, 143, 6293-6302 (2021)
Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for formic acid oxidation
Yu Xiong, et al.
Nature Nanotechnology, 5, 390-397 (2020)
Subnanometer PtRh Nanowire with Alleviated Poisoning Effect and Enhanced C?C Bond Cleavage for Ethanol Oxidation Electrocatalysis
Yiming Zhu, et al.},
ACS Catalysis, 9, 6607-6612 (2019)
Organic Light-Emitting Devices with High External Quantum Efficiency and Operational Stability Based on Highly Phosphorescent Cyclometalating Rhodium(III) Complexes
Fangfang Wei, et al.
Energy & Fuels, 35, 19123-19131 (2021)
He, D-H. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1059-1059 (1995)